Läs mer
MedChemExpress γ-GT
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 63699-78-5 |
| Löslighet | H2O : ≥ 30 mg/mL (91.39 mM) |
| Innehåll och lagring | 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylvikt (g/mol) | 328.28 g/mol |
| Produkttyp | Biochemical Assay Reagents |
| Renhet eller kvalitetsklass | 98.0% |
| Frakt skick | Room temperature |