Läs mer
GT 949, MedChemExpress
Produktkod. 16497567
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16497567 5 mg -
16404828 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16497567 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY114381
MedChemExpress GT 949 is a selective excitatory amino acid transporter-2 (EAAT2) positive allosteric modulator with an EC50 of 0.26 nM.
GT 949 is a selective excitatory amino acid transporter-2 (EAAT2) positive allosteric modulator with an EC50 of 0.26 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GT 949
CAS 460330-27-2
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H37N7O2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (94.76 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1NC2=C(C=C(OC)C=C2)C=C1C(N3CCN(C4CCCCC4)CC3)C5=NN=NN5CCC6=CC=CC=C6
Molekylvikt (g/mol) 527.66
Formel vikt 527.66
Procent renhet 99.58%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation