Läs mer
Fisherbrand™ GT1 bänkcentrifug-paket
Produktkod. 15868722 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Modell:
GT1
GT1R
Kylt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Kylt Förpackningsstorlek
15868722 GT1R Ja Varje
15878722 GT1 Nej Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15868722
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-03-2027
Innehåller
GT1R centrifuger, TX-150 rotor, ClickSeal lock, slangadaptrar
Fisherbrand™ Bänkcentrifuger kombinerar en kompakt storlek med operativ flexibilitet, vilket gör dem till det idealiska valet för molekylärbiologiska laboratorieoratorier. Finns i ventilerad eller kyld version.
  • GT1R kyld modell
  • Kompakt storlek med minimalt fotavtryck på bänken
  • Inkluderar TX-150 utsvängbar rotor med adaptrar som rymmer 4 x 50 ml eller 8 x 15ml koniska rör
  • One-touch, lättanvänd drift med försparade protokoll
  • Bakgrundsbelyst displaygränssnitt med flerspråkiga alternativ
  • Snabbt byte av tryckknappsrotor med autolås™ rotorbytessystem
  • Korrosionsbeständig och smörjande rotor-cross-beläggning
  • Försedd med ClickSeal™ lock för bioinneslutning
  • Tillval, höghastighetsmikroliterrotor även tillgänglig för molekylärbiologiska tillämpningar
  • Handske- och avtorkbar, tvättmedelsvänlig
  • Två års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1, UL-listad, CE-märkt, Certifierad bioinneslutning
Kapacitet 4 x 145 mL
Max. RCF 3,046 x g
Max. Hastighet 4,350 rpm
Kylt Ja
Drivsystem Direkt borstlös induktion
Inkluderar TX-150 rotor, ClickSeal lock, fyra adaptrar för 4x50ml koniska rör, fyra adaptrar för 8x15ml koniska rör
Modell GT1R
Bullernivå <56 dB(A)
Programlagring Fyra direktåtkomstprogram
Rotor TX-150
Rotor ingår Ja
Körtid 10 sek till 99 timmar. 59 min
Säkerhetsfunktioner ClickSeal bioinneslutningslock
Ventilerad Nej
Garanti 2 år (centrifuger), 5 år (Rotor)
Mått (L x B x H) Exteriör 460 x 670 x 320 mm
Nettovikt 71 kg
Elektriska krav 750 w
Spänning 230 V
Frekvens 50/60 Hz
Produkttyp Bänkcentrifug
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till -40 °C