Läs mer
Fisherbrand™ GT1 bänkcentrifug-paket
Produktkod. 15878722 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Modell:
GT1
GT1R
Kylt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Kylt Förpackningsstorlek
15878722 GT1 Nej Varje
15868722 GT1R Ja Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15878722
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Fisherbrand™ Bänkcentrifuger kombinerar en kompakt storlek med operativ flexibilitet, vilket gör dem till det idealiska valet för molekylärbiologiska laboratorieoratorier. Finns i ventilerad eller kyld version.
  • Kompakt storlek med minimalt fotavtryck på bänken
  • Ventilerade och kylda versioner tillgängliga, med snabb temperatursänkning
  • Inkluderar TX-150 utsvängbar rotor med adaptrar som rymmer 4 x 50 ml eller 8 x 15ml koniska rör
  • One-touch, lättanvänd drift med försparade protokoll
  • Bakgrundsbelyst displaygränssnitt med flerspråkiga alternativ
  • Snabb tryckknappsrotorbyte med rotorbytet Auto-Lock™
  • Korrosionsbeständig och smörjande rotor-cross-beläggning
  • Utrustad med ClickSeal™ biocontainmentlock
  • Tillval, höghastighetsmikroliterrotor även tillgänglig för molekylärbiologiska tillämpningar
  • Handske- och avtorkbar, tvättmedelsvänlig
  • Två års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1, UL-listad, CE-märkt, Certifierad bioinneslutning
Kapacitet 4 x 145 mL
Max. RCF 3,046 x g
Max. Hastighet 4,350 rpm
Kylt Nej
Drivsystem Direkt borstlös induktion
Inkluderar TX-150 rotor, ClickSeal lock, fyra adaptrar för 4x50ml koniska rör, fyra adaptrar för 8x15ml koniska rör
Modell GT1
Bullernivå <58 dB(A)
Programlagring Fyra direktåtkomstprogram
Rotor TX-150
Rotor ingår Ja
Körtid 10 sek till 99 timmar. 59 min
Säkerhetsfunktioner ClickSeal bioinneslutningslock
Ventilerad Ja
Garanti 2 år (centrifuger), 5 år (Rotor)
Mått (L x B x H) Exteriör 370 x 480 x 310 mm
Nettovikt 35 kg
Elektriska krav 310 w
Spänning 230 V
Frekvens 50/60 Hz
Produkttyp Bänkcentrifug
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur