Läs mer
Fisherbrand™ GT1 bänkcentrifug-paket
Produktkod. p-7115995 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Modell:
GT1
GT1R
Kylt:
Ja
Nej
missing translation for 'unitSize'
Varje
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15868722
missing translation for 'mfr': Fisherbrand™ 50156859
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
GT1R centrifuger, TX-150 rotor, ClickSeal lock, slangadaptrar
Fisherbrand™ Bänkcentrifuger kombinerar en kompakt storlek med operativ flexibilitet, vilket gör dem till det idealiska valet för molekylärbiologiska laboratorieoratorier. Finns i ventilerad eller kyld version.
  • GT1R kyld modell
  • Kompakt storlek med minimalt fotavtryck på bänken
  • Inkluderar TX-150 utsvängbar rotor med adaptrar som rymmer 4 x 50 ml eller 8 x 15ml koniska rör
  • One-touch, lättanvänd drift med försparade protokoll
  • Bakgrundsbelyst displaygränssnitt med flerspråkiga alternativ
  • Snabbt byte av tryckknappsrotor med autolås™ rotorbytessystem
  • Korrosionsbeständig och smörjande rotor-cross-beläggning
  • Försedd med ClickSeal™ lock för bioinneslutning
  • Tillval, höghastighetsmikroliterrotor även tillgänglig för molekylärbiologiska tillämpningar
  • Handske- och avtorkbar, tvättmedelsvänlig
  • Två års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifikat och efterlevnad IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1, UL-listad, CE-märkt, Certifierad bioinneslutning
Kapacitet 4 x 145 mL
Max. RCF 3,046 x g
Max. Hastighet 4,350 rpm
Kylt Ja
Drivsystem Direkt borstlös induktion
Inkluderar TX-150 rotor, ClickSeal lock, fyra adaptrar för 4x50ml koniska rör, fyra adaptrar för 8x15ml koniska rör
Modell GT1R
Bullernivå <56 dB(A)
Programlagring Fyra direktåtkomstprogram
Rotor TX-150
Rotor ingår Ja
Körtid 10 sek till 99 timmar. 59 min
Säkerhetsfunktioner ClickSeal bioinneslutningslock
Temperaturområde -10 °C till -40 °C
Typ Bänkcentrifug
Ventilerad Nej
Garanti 2 år (centrifuger), 5 år (Rotor)
Mått (L x B x H) Exteriör 460 x 670 x 320 mm
Nettovikt 71 kg
Elektriska krav 750 w
Spänning 230 V
Frekvens 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis