Läs mer
Fisherbrand™ GT1-HC ventilerad bänkcentrifug
Produktkod. 31908709 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Max. Hastighet:
16,000 rpm
Produktkod. Max. Hastighet
31908709 16,000 rpm
1 options
Produktkod. 31908709
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35795.00 SEK
    22534.71 SEK / Paket med 1
    Save 13260.29 SEK
    37% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-01-2027
Bänkcentrifuger levererar exceptionell kapacitet och höga hastigheter inom ett kompakt utrymme. Ett intuitivt gränssnitt ger enkel användning.
  • Kompakt storlek med minimalt fotavtryck på bänken
  • Maximal kapacitet på 4 x 145 ml (med TX-150 rotor)
  • Maxhastighet på 16 000 varv per minut med MicroClick 24-rotor
  • Auto-Lock rotorutbyte för säker och snabb installation/borttagning av rotorn utan behov av verktyg
  • Spara upp till 4 program
  • Bakbelyst display för enkel avläsning av parametrar i hela labbet
  • 2 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4 x 145 mL
Max. Hastighet 16,000 rpm
Max. RCF 3 260 x g (TX-150 Rotor); 24 328 x g (mikroClick 24 x 2 Rotor)
Kylt Nej
Mått (L x B x H) Exteriör 480 x 370 x 310 mm
Controllertyp LCD-gränssnitt
Ventilerad Ja
Rotor ingår Nej
Programlagring 4
Spänning 230 V