Beskrivning
- Kompakt storlek med minimal bänkfotavtryck.
- Maximal kapacitet på 4 x 145 ml (med TX-150 rotor).
- Maxhastighet på 17 850 varv per minut (kyld) med MicroClick 24-rotor.
- GreenCool teknik, ett naturligt kylsystem för köldmedium för ökad hållbarhet med en GWP på 3.
- Auto-Lock Rotorbyte för säker och snabb installation/borttagning av rotorer utan behov av verktyg.
- Spara upp till 99 program för vanliga protokoll.
- Bakbelyst display för enkel avläsning av parametrar i hela labbet.
- 2 års garanti.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 4 x 145 mL |
| Max. Hastighet | 17,850 rpm |
| Max. RCF | 3 260 x g (TX-150 Rotor); 24 328 x g (mikroClick 24 x 2 Rotor) |
| Kylt | Ja |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 670 x 460 x 320 mm |
| Controllertyp | LCD-gränssnitt |
| Ventilerad | Nej |
| Rotor ingår | Nej |
| Programlagring | 99 |
| Spänning | 230 V |