Läs mer
Fisherbrand™ GT1R-HC kyld bänkcentrifugpaket
Produktkod. 31908710 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Max. Hastighet:
17,850 rpm
Produktkod. Max. Hastighet
31908710 17,850 rpm
1 options
Produktkod. 31908710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83090.00 SEK
    52313.13 SEK / Paket med 1
    Save 30776.87 SEK
    37% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-01-2027
Bänkcentrifuger levererar exceptionell kapacitet och höga hastigheter i ett kompakt utrymme. Ett intuitivt gränssnitt ger enkel användning. Paketet är komplett med TX-150 rotor, hinkar, adaptrar och lock.
  • Kompakt storlek med minimal bänkfotavtryck.
  • Maximal kapacitet på 4 x 145 ml (med TX-150 rotor).
  • Maxhastighet på 17 850 varv per minut (kyld) med MicroClick 24-rotor.
  • GreenCool teknik, ett naturligt kylsystem för köldmedium för ökad hållbarhet med en GWP på 3.
  • Auto-Lock Rotorbyte för säker och snabb installation/borttagning av rotorer utan behov av verktyg.
  • Spara upp till 99 program för vanliga protokoll.
  • Bakbelyst display för enkel avläsning av parametrar i hela labbet.
  • Paketen inkluderar TX-150 svängande hinkrotor, set med 4 hinkar, set med 4 ClickSeal lock, 4 x 50 ml adaptrar och 4 x 15 ml adaptrar.
  • 2 års garanti.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4 x 145 mL
Max. Hastighet 17,850 rpm
Max. RCF 3 260 x g (TX-150 Rotor); 24 328 x g (mikroClick 24 x 2 Rotor)
Kylt Ja
Inkluderar TX-150 rotor, skopor, adaptrar, lock
Mått (L x B x H) Exteriör 670 x 460 x 320 mm
Controllertyp LCD-gränssnitt
Ventilerad Nej
Rotor ingår Ja
Programlagring 99
Spänning 230 V