Beskrivning
- Maximal kapacitet på upp till 4 x 1 000 ml (med TX-1000 rotor).
- Maxhastighet på 15 200 varv per minut (med F21 48x2, Microliter 48x2 eller Microliter 30x2 rotorer).
- GreenCool teknik, ett naturligt kylsystem för köldmedium för ökad hållbarhet med en GWP på 3.
- Auto-Lock Rotorbyte för säker och snabb installation/borttagning av rotorer utan behov av verktyg.
- Spara upp till 6 program för vanliga protokoll.
- LCD-skärm för enkel avläsning av parametrar i hela labbet.
- 3L-paketen inkluderar TX-750 svängande skoprotor, set med 4 hinkar, set med 4 ClickSeal lock, 4 x 50 ml adaptrar och 4 x 15 ml adaptrar.
- 4L-paketen inkluderar TX-1000 svängande hinkrotor, set med 4 hinkar, set med 4 ClickSeal lock, 4 x 50 ml adaptrar och 4 x 15 ml adaptrar.
- 2 års garanti
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 4 x 1000 mL |
| Max. RCF | 25,830 x g |
| Max. Hastighet | 15,200 rpm |
| Kylt | Ja |
| Gröna funktioner | Ja – GreenCool teknik |
| Inkluderar | TX-1000 Rotor, Skopor, Adaptrar, Lock |
| Rotor ingår | Ja |
| Garanti | 2 år |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 695 x 746 x 361mm |
| Spänning | 230 V |