missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

GTE buffert, Thermo Scientific™

Produktkod. 15424939
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 ml
250 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15424939

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J62597.AK

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

För miniprep och DNA-rening

Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material GTE buffer
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 ml
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.