missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
GTF2A1 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Beskrivning
GTF2A1 Polyclonal antibody specifically detects GTF2A1 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Immunohistochemistry (Paraffin),Western Blot (Negative)
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | GTF2A1 |
| Användningsområden | Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot (Negative) |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | CoraFluor 1 |
| Formulering | PBS |
| Gene Alias | General transcription factor IIA subunit 1, general transcription factor IIA, 1, 19/37kDa, glucose regulated protein, 58kD pseudogene, MGC129969, MGC129970, TF2A1, TFIIA, TFIIA alpha, p55, TFIIA-42, TFIIAL, transcription initiation factor IIA subunit 1, Transcription initiation factor TFIIA 42 kDa subunit |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | The immunogen for this product maps to a region between residue 100 and 150 of human Transcription Initiation Factor IIA Subunit 1 using the numbering given in entry NP_056943.1 (GeneID 2957). |
| Reningsmetod | Immunogen affinity purified |
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?