Läs mer
GTF2A1 Antibody (PCRP-GTF2A1-1F2), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Produktkod. 18333514 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18333514 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18333514 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP314054JF549
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
GTF2A1 Monoclonal antibody specifically detects GTF2A1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen GTF2A1
Användningsområden Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona PCRP-GTF2A1-1F2
Konjugera Janelia Fluor 549
Formulering 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gene Alias General transcription factor IIA subunit 1, general transcription factor IIA, 1, 19/37kDa, glucose regulated protein, 58kD pseudogene, MGC129969, MGC129970, TF2A1, TFIIA, TFIIA alpha, p55, TFIIA-42, TFIIAL, transcription initiation factor IIA subunit 1, Transcription initiation factor TFIIA 42 kDa subunit
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant full-length human GTF2A1 protein (Uniprot: P52655)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2957
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2b