missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
GTF2IRD1 Polyclonal Antibody

GTF2IRD1 Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen PA541578
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
GTF2IRD1 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC
Specifikationer
| GTF2IRD1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| GTF2IRD1 | |
| 1700012P16Rik; Alb/c-myc line 166.8; Alb-c-myc line 166.8; BEN; Binding factor for early enhancer; c-myc line 166.8; CREAM1; ESTM9; general transcription factor 3; general transcription factor II I repeat domain-containing 1; General transcription factor III; general transcription factor II-I repeat domain-containing protein 1; GTF2I repeat domain containing 1; GTF2I repeat domain-containing 1; GTF2I repeat domain-containing protein 1; Gtf2il; Gtf2ird1; GTF3; hMusTRD1alpha1; Muscle TFII-I repeat domain-containing protein 1; muscle TFII-I repeat domain-containing protein 1 alpha 1; MUSTRD1; MusTRD1/BEN; RBAP2; slow-muscle-fiber enhancer-binding protein; Tg(Alb1-Myc)166.8Sst; transcription factor GTF3 alpha 2; transcription factor GTF3 gamma 2; USE B1-binding protein; WBS; WBSCR11; WBSCR12; Williams-Beuren syndrome chromosomal region 11 protein; Williams-Beuren syndrome chromosomal region 12 protein; Williams-Beuren syndrome chromosome region 11; X83320 | |
| Rabbit | |
| Protein A | |
| RUO | |
| 9569 | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry, Western Blot | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide | |
| Q9UHL9 | |
| GTF2IRD1 | |
| Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human GTF2IRD1 (aa 1-50). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering