missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

GTF2IRD2 Antibody (PCRP-GTF2IRD2-1B4) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Produktkod. 18311782 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18311782 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18311782 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP308528

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

GTF2IRD2 Monoclonal specifically detects GTF2IRD2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen GTF2IRD2
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry, Peptide Array
Klassificering Monoclonal
Klona PCRP-GTF2IRD2-1B4
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot : 1-2 ug/mL, Flow Cytometry : 1-2 ug/million cells, Protein Array
Formulering 10mM PBS
Gene Alias FLJ21423, FP630, general transcription factor II i repeat domain 2 alpha, general transcription factor II-I repeat domain-containing protein 2A, GTF2I repeat domain containing 2, GTF2I repeat domain-containing protein 2A, GTF2IRD2 alpha, GTF2IRD2AFLJ37938, MGC75203, transcription factor GTF2IRD2, Transcription factor GTF2IRD2-alpha
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant full-length human GTF2IRD2 protein
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 84163
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at -20 to -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotyp IgG2a
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.