Läs mer
Guaiacol, 99,54 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11413772 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11413772 100 g 100g
11423772 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11413772 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215727780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    479.00 SEK
    455.69 SEK / 100g
    Save 23.31 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 90-05-1
Molekylformel C7H8O2
Molekylvikt (g/mol) 124.139
InChI-nyckel LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym guaiacol, o-methoxyphenol, 2-hydroxyanisole, phenol, 2-methoxy, pyrocatechol monomethyl ether, methylcatechol, guaiastil, guaicol, 1-hydroxy-2-methoxybenzene, pyroguaiac acid
PubChem CID 460
ChEBI CHEBI:28591
IUPAC-namn 2-metoxifenol
LEDER COC1=CC=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guaiacol
Färg Färglös till gul
Densitet 1,129 g/cm3 vid 21 °C
Analysprocentintervall 0.9954
Kvantitet 100 g
Formel vikt 124.1
Fysisk form Crystalline Solid to Liquid