Läs mer
Guaiacol EP Förorening A, Mikromol™
Produktkod. 18051640
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18051640 25 mg
18032640 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18051640 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0814.040025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Guaiacol EP Impurity A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Catechol
CAS 120-80-9
Analyt- eller komponentnamn Catechol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H6 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Benzene-1,2-diol (Pyrocatechol), Guaiacol Imp. A (EP), Benzene-1,2-diol, Pyrocatechol, 1,2-Benzenediol, 1,2-Dihydroxybenzene, 1,2-Hydroxybenzene, 2-Hydroxyphenol, C.I. 76500, C.I. Oxidation Base 26, Catechol, Catechol (phenol), Durafur Developer C, Fouramine PCH, Fourrine 68, NSC 1573, Oxyphenic acid, Pelagol Grey C, Phthalhydroquinone, Phthalic alcohol, Pyrocatechin, Pyrocatechine, Z 1, Z 1 (inhibitor), o-Benzenediol, o-Dihydroxybenzene, o-Dioxybenzene, o-Hydroquinone, o-Hydroxyphenol, o-Phenylenediol, Guaiacol Impurity A
InChI formel InChI=1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
LEDER Oc1ccccc1O
IUPAC-namn Bensen-1,2-diol
Molekylvikt (g/mol) 110.11
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 110,0368 g/mol