Läs mer
Guaiacol, LoGiCal
Produktkod. 30457380
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457380 10 mg
1 options
Produktkod. 30457380 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0354.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guaiacol
CAS 90-05-1
Analyt- eller komponentnamn Guaiacol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H8 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Guaifenesin Imp. A (EP), Guaiacol, 2-Methoxyphenol, 1-Hydroxy-2-methoxybenzene, 2-Hydroxyanisole, Anastil, Guaiastil, Methylcatechol, NSC 3815, O-Methyl catechol, Pyrocatechol monomethyl ether, Pyroguaiac acid, o-Guaiacol, o-Hydroxyanisole, o-Methoxyphenol, Guaifenesin Impurity A
InChI formel InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER COc1ccccc1O
IUPAC-namn 2-metoxyfenol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 124.14
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 124,0524 g/mol