Läs mer
Guaiacol MP Biomedicals
Produktkod. 11433772 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433772 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11433772 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215727790
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1205.00 SEK
    1145.07 SEK / 500g
    Save 59.93 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guaiacol
CAS 90-05-1
Densitet 4.27 (sändning = 1)
Molekylformel C7H8O2
Kvantitet 500 g
Synonym guaiacol, o-methoxyphenol, 2-hydroxyanisole, phenol, 2-methoxy, pyrocatechol monomethyl ether, methylcatechol, guaiastil, guaicol, 1-hydroxy-2-methoxybenzene, pyroguaiac acid
InChI-nyckel LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC=CC=C1O
IUPAC-namn 2-metoxifenol
Molekylvikt (g/mol) 124.139
PubChem CID 460
ChEBI CHEBI:28591
Formel vikt 124.15