Läs mer
Guaiacol, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10726101 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Amber glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10726101 100 g Amber glass bottle 100g
1 options
Produktkod. 10726101 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer G/0950/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 90-05-1
Smältpunkt 27°C
Kokpunkt 205°C
Förpackning Amber glass bottle
Molekylformel C7H8O2
MDL-nummer 2185
Kvantitet 100 g
Synonym guaiacol, o-methoxyphenol, 2-hydroxyanisole, phenol, 2-methoxy, pyrocatechol monomethyl ether, methylcatechol, guaiastil, guaicol, 1-hydroxy-2-methoxybenzene, pyroguaiac acid
InChI-nyckel LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC=CC=C1O
IUPAC-namn 2-methoxyphenol
Molekylvikt (g/mol) 124.139
PubChem CID 460
ChEBI CHEBI:28591
Formel vikt 124.14g/mol
Fysisk form Low Melting Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Guaiacol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.