Läs mer
Guaiazulene, 99%
Produktkod. 11984451 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11984451 10 g Glass bottle 10g
1 options
Produktkod. 11984451 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 120200100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 489-84-9 | C15H18 | 198.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 489-84-9
Molekylformel C15H18
Molekylvikt (g/mol) 198.31
InChI-nyckel FWKQNCXZGNBPFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym guaiazulene, 1,4-dimethyl-7-isopropylazulene, azulon, vetivazulen, azunol, 7-isopropyl-1,4-dimethylazulene, eucazulen, guajazulene, kessazulen, purazulen
PubChem CID 3515
ChEBI CHEBI:5550
IUPAC-namn 1,4-dimethyl-7-propan-2-ylazulene
LEDER CC1=C2C=CC(=C2C=C(C=C1)C(C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guaiazulene
Smältpunkt 29.0°C to 31.0°C
Färg Blue
Densitet 0.9700g/mL, 0.97
Kokpunkt 153.0°C (7.0 Torr)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 10 g
Beilstein 05,II,473
Merck Index 15,459
Löslighetsinformation Solubility in water: 25%. Other solubilities: soluble in ethanol, ethyl ether and ethyl acetate
Formel vikt 198.31
Procent renhet 99%
Fysisk form Low Melting Crystalline Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Guaiazulene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.