Learn More
Guaiazulene, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Guaiazulene |
| CAS | 489-84-9 |
| Molecular Formula | C15 H18 |
| Quantity | 2.5 g |
| Synonym | Azulene, 1,4-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, Azulene, 7-isopropyl-1,4-dimethyl- (8CI), 1,4-Dimethyl-7-(1-methylethyl)azulene, 1,4-Dimethyl-7-isopropylazulene, 3,8-Dimethyl-5-(2-propyl)azulene, 7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene, AZ 8, AZ 8 Beris, Azulen-Beris, Azulon, Azunol, Cuteazul, Eucazulen, Guaiazulene, Guaiazulene blue, Kessazulen, NSC 4714, Purazulen, S-Guaiazulene, Silazulon, Uroazulen, Vaumigan, Vetivazulen |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H18/c1-10(2)13-7-5-11(3)14-8-6-12(4)15(14)9-13/h5-10H,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)c1ccc(C)c2ccc(C)c2c1 |
| IUPAC Name | 1,4-dimethyl-7-propan-2-ylazulene |
| Molecular Weight (g/mol) | 198.3 |
| Formula Weight | 198.1409 |
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?