Läs mer
Guaiazulene, TRC
Produktkod. 30401752
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30401752 10 g
1 options
Produktkod. 30401752 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG80500010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guaiazulene
CAS 489-84-9
Molekylformel C15 H18
Kvantitet 10 g
Synonym Azulene, 1,4-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, Azulene, 7-isopropyl-1,4-dimethyl- (8CI), 1,4-Dimethyl-7-(1-methylethyl)azulene, 1,4-Dimethyl-7-isopropylazulene, 3,8-Dimethyl-5-(2-propyl)azulene, 7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene, AZ 8, AZ 8 Beris, Azulen-Beris, Azulon, Azunol, Cuteazul, Eucazulen, Guaiazulene, Guaiazulene blue, Kessazulen, NSC 4714, Purazulen, S-Guaiazulene, Silazulon, Uroazulen, Vaumigan, Vetivazulen
InChI formel InChI=1S/C15H18/c1-10(2)13-7-5-11(3)14-8-6-12(4)15(14)9-13/h5-10H,1-4H3
LEDER CC(C)c1ccc(C)c2ccc(C)c2c1
IUPAC-namn 1,4-dimetyl-7-propan-2-ylazulen
Molekylvikt (g/mol) 198.3
Formel vikt 198.1409