Läs mer
Guaifenesin, Mikromol™
Produktkod. 17930486
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17930486 500 mg
1 options
Produktkod. 17930486 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0354.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Guaifenesin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guaifenesin
CAS 93-14-1
Analyt- eller komponentnamn Guaifenesin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H14 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1,2-Dihydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propane, 2-G, 3-(2-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol, 3-(o-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol, Actifed C, Aeronesin, Amonidren, Aresol, Calmipan, Colrex Expectorant, Creson, Dilyn, Equicol, Glycerin guaiacolate, Glycerol guaiacolate, Glyceryl guaiacol ether, Glyceryl guaiacolate, Glyceryl guaiacolate ether, Glyceryl guaiacyl ether, Glycerylguaiacol, Glycodex, Glycotuss, Guaiacol glycerin ether, Guaiacol glycerol ether, Guaiacol glyceryl ether, Guaiacuran, Guaiacurane, Guaiacyl glyceryl ether, Guaiamar, Guaianesin, Guaifenesin, Guaifenesine, Guaiphenesin, Guaiphenesine, Guajacuran, Guanar, Guayanesin, Hustosil, Hytuss, Methoxypropanediol, Methphenoxydiol, Miocurin, Mucinex, Muskurelax, My 301, Myocain, Myocaine, Myoscain, NSC 62112, Neuroton, Neurotone, Oresol, Oreson, Organidin NR, Relaxil G, Reorganin, Respenyl, Resyl, Ritussin, Robitussin, SL 90, Sirotol, Tenntus, Tenntuss, Trecid, Tulyn, XL 90, o-Methoxyphenyl glyceryl ether, racemic-Guaifenesin, 1,2-Propanediol, 3-(o-methoxyphenoxy)- (6CI,8CI), Giafen, Glycerol alpha-(2-methoxyphenyl) ether, Glycerol alpha-(o-methoxyphenyl)ether, Glycerol alpha-guaiacyl ether, alpha-Glyceryl guaiacol ether, alpha-Glyceryl guaiacolate ether
InChI formel InChI=1S/C10H14O4/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-7-8(12)6-11/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3
LEDER COc1ccccc1OCC(O)CO
IUPAC-namn 3-(2-metoxifenoxi)propan-1,2-diol
Molekylvikt (g/mol) 198.22
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 198,0892 g/mol