Läs mer
Guaiol, MedChemExpress
Beskrivning
Guaiol is a sesquiterpene alcohol that has been found in several traditional Chinese medicinal plants and has antiproliferative, pro-autophagic, insect repellent, and insecticidal biological activities.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Guaiol |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 489-86-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H26O |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Champacol Guaiac alcohol |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (149.89 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |