Läs mer
Guaiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Guaiol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H26O/c1-10-5-7-12(15(3,4)16)9-14-11(2)6-8-13(10)14/h10-12,16H,5-9H2,1-4H3/t10-,11-,12+/m0/s1 |
| Formel vikt | 222.1984 |
| Procent renhet | >95% |