Läs mer
Guanabenz Acetate, MedChemExpress
Beskrivning
Guanabenz (Acetate) (BR-750) is an alpha-2 selective adrenergic agonist used as an antihypertensive agent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Guanabenz Acetate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 23256-50-0 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H12Cl2N4O2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | BR-750 Wy8678 acetate |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 51 mg/mL (175.18 mM) |
| Visa mer |