Läs mer
Guancydine, MedChemExpress
Produktkod. 16466137
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16466137 5 mg
16403418 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16466137 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101554
MedChemExpress Guancydine (Guancidine) is an antihypertensive agent.
Guancydine (Guancidine) is an antihypertensive agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guancydine
Fysisk form Solid
CAS 1113-10-6
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H14N4
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Guancidine
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (810.58 mM)
LEDER N=C(NC(C)(C)CC)NC#N
Molekylvikt (g/mol) 154.21
Formel vikt 154.21
Procent renhet 98.0%