Läs mer
Guancydine, MedChemExpress
Produktkod. p-200096721
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Produktkod. 16466137
Brand: Medchem Express HY101554
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Guancydine (Guancidine) is an antihypertensive agent.
Guancydine (Guancidine) is an antihypertensive agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guancydine
Fysisk form Solid
CAS 1113-10-6
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H14N4
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Guancidine
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (810.58 mM)
LEDER N=C(NC(C)(C)CC)NC#N
Molekylvikt (g/mol) 154.21
Formel vikt 154.21
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.