Läs mer
Guanetidinsulfat, Thermo Scientific™
Produktkod. 17322491 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17322491 250 mg
17312491 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17322491 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 468622500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 645-43-2
Molekylformel C10H24N4O4S
Molekylvikt (g/mol) 296.39
MDL-nummer MFCD00035403
InChI-nyckel YUFWAVFNITUSHI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn N''-[2-(azokan-l-yl)etyl]guanidin; svavelsyra
LEDER OS(O)(=O)=O.NC(N)=NCCN1CCCCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanethidine sulfate
Förpackning Glasflaska
Analyscertifikat Tillgänglig
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Titrering med HClO4
Fysisk form Kristallint pulver/kristaller
Koncentration 97,5 % till 102,5 %
Färg Vit till ljusbeige
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 296.39