Läs mer
Guanetidinsulfat, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7232421 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mg
1 g
Produktkod. 17322491
Brand: Thermo Scientific Acros 468622500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 645-43-2
Molekylformel C10H24N4O4S
Molekylvikt (g/mol) 296.39
MDL-nummer MFCD00035403
InChI-nyckel YUFWAVFNITUSHI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn N''-[2-(azokan-l-yl)etyl]guanidin; svavelsyra
LEDER OS(O)(=O)=O.NC(N)=NCCN1CCCCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanethidine sulfate
Förpackning Glasflaska
Analyscertifikat Available
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Titration with HClO4
Fysisk form Kristallint pulver/kristaller
Koncentration 97.5% to 102.5%
Färg Vit till ljusbeige
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 296.39