Läs mer
Guanfacine-13C, 15N3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Guanfacine-13C, 15N3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9Cl2N3O/c10-6-2-1-3-7(11)5(6)4-8(15)14-9(12)13/h1-3H,4H2,(H4,12,13,14,15)/i9+1,12+1,13+1,14+1 |
| Formel vikt | 249.0067 |
| Procent renhet | >95% |