Läs mer
Tocris Bioscience™ Guanfacine hydrochloride
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18742624
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18742624 10 mg
30001167 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18742624 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1030/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1425.00 SEK
    1345.05 SEK / 10mg
    Save 79.95 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
α2A agonist
Guanfacine hydrochloride is a selective α2A-adrenoceptor agonist (Kd = 31 nM). Displays 60-fold selectivity over α2B-adrenoceptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29110-48-3
Molekylformel C9H10Cl3N3O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanfacine hydrochloride
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 282.56
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 282.549