Läs mer
Guanfacine Hydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Guanfacine Hydrochloride |
| Molekylformel | (2S,5R)-3,3-dimethyl-4,4,7-trioxo-4λ^{6}-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9Cl2N3O.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)5(6)4-8(15)14-9(12)13;/h1-3H,4H2,(H4,12,13,14,15);1H |
| Formel vikt | 280.9889 |