Läs mer
Guanfacinhydroklorid, TRC
Produktkod. 30240810
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240810 10 mg
30240597 25 mg
30240728 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30240810 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG81600110MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29110-48-3
Molekylvikt (g/mol) 282.55
Synonym N-(Aminoiminomethyl)-2,6-dichloro-benzeneacetamide Hydrochloride (1:1), Benzeneacetamide, N-(aminoiminomethyl)-2,6-dichloro-, monohydrochloride (9CI), 2,6-Dichlorophenylacetylguanidine hydrochloride, BS 100-141, Estulic, Guanfacine hydrochloride, INTUNIV, LON 798, N-Amidino-2-(2,6-dichlorophenyl)acetamide hydrochloride, SPD 503, Tenex, Tenex (pharmaceutical), [(2,6-Dichlorophenyl)acetyl]guanidine monohydrochloride
IUPAC-namn N-karbamimidoyl-2-(2,6-diklorfenyl)acetamid; hydroklorid
LEDER Cl.NC(=N)NC(=O)Cc1c(Cl)cccc1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanfacine Hydrochloride
Molekylformel C9 H9 Cl2 N3 O . Cl H
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9Cl2N3O.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)5(6)4-8(15)14-9(12)13;/h1-3H,4H2,(H4,12,13,14,15);1H
Formel vikt 280.9889