Läs mer
Guanidine carbonate, 98%
Produktkod. 11465263
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11465263 5000 g 5000g
11455263 250 g 250g
11445263 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11465263 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12853.0I
Request Bulk or Custom Format
CAS: 593-85-1 | C3H12N6O3
Det används som en stark organisk alkali, organisk mellanprodukt, i tvål och kosmetiska produkter och i textilindustrin. Det används också för att göra finkemikalier och i konsumentprodukter för håravslappning. Det används i olika branscher för att lösa olika ändamål, såsom kosmetika som en håravslappnande medel som rätar ut håret genom att kemiskt locka det, rengöringsmedel som ett synergistiskt medel, läkemedel som ett antibiotikum och mikroinkapslingsprocess för självkopierande papper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Det används som en stark organisk alkali, organisk mellanprodukt, i tvål och kosmetiska produkter och i textilindustrin. Det används också för att göra finkemikalier och i konsumentprodukter för håravslappning. Det används i olika branscher för att lösa olika ändamål, såsom kosmetika som en håravslappnande medel som rätar ut håret genom att kemiskt locka det, rengöringsmedel som ett synergistiskt medel, läkemedel som ett antibiotikum och mikroinkapslingsprocess för självkopierande papper.
Löslighet Löslig i vatten 450 g
/L (20 C); lätt °löslig i alkohol och aceton.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 593-85-1
Molekylformel C3H12N6O3
MDL-nummer MFCD00013029
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanidine carbonate
Smältpunkt ∼198°C (decomposition)
Kvantitet 5000 g
Beilstein 3628359
Löslighetsinformation Soluble in water 450g/L (20°C); slightly soluble in alcohol and acetone.
Formel vikt 180.17
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Guanidine carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine carbonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.