Läs mer
Guanidine Carbonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Guanidine Carbonate |
| CAS | 593-85-1 |
| Molekylformel | 2(CH5N3) . (CH2O3) |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Bisguanidinium Carbonate, Diguanidinium Carbonate, Guanidinium Carbonate |
| InChI formel | InChI=1S/2CH5N3.CH2O3/c3*2-1(3)4/h2*(H5,2,3,4);(H2,2,3,4) |
| LEDER | NC(=N)N.NC(=N)N.OC(=O)O |
| IUPAC-namn | carbonic acid;guanidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.17 |
| Formel vikt | 180.0971 |