Läs mer
Guanidine Carbonate, TRC
Produktkod. 30393341
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30393341 1 g
1 options
Produktkod. 30393341 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG8387151G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanidine Carbonate
CAS 593-85-1
Molekylformel 2(CH5N3) . (CH2O3)
Kvantitet 1 g
Synonym Bisguanidinium Carbonate, Diguanidinium Carbonate, Guanidinium Carbonate
InChI formel InChI=1S/2CH5N3.CH2O3/c3*2-1(3)4/h2*(H5,2,3,4);(H2,2,3,4)
LEDER NC(=N)N.NC(=N)N.OC(=O)O
IUPAC-namn carbonic acid;guanidine
Molekylvikt (g/mol) 180.17
Formel vikt 180.0971