Läs mer
Guanidine-d5 DCl, CDN
Produktkod. 30315312
Change view
Kvantitet:
0.5 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30315312 0.5 g 0.5g
30324703 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30315312 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND11120.5G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanidine-d5 Hydrochloride-d
CAS 108694-93-5
Molekylformel C D5 N3 . Cl D
Kvantitet 0.5 g
Synonym Hydrochloric acid-d, compd. with guanidine-d5 (1:1) (9 CI), Guanidine-d5, mono(hydrochloride-d) (9 CI), Guanidinium chloride-d6, Guanidine-D5 Deuterochloride
InChI formel InChI=1 S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1 H/i/hD6
LEDER [2 H]Cl.[2 H]N=C(N([2 H])[2 H])N([2 H])[2 H]
IUPAC-namn (2 H)chlorane;1,1,2,3,3-pentadeuterioguanidine
Molekylvikt (g/mol) 101.568
Formel vikt 101.063 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity