Läs mer
Guanidinhydroklorid, 98 %, med <0,4 % klumpningsmedel (SiO2)
Produktkod. 10447690 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
250g
25kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10447690 1 kg Plastflaska 1kg
10132340 250 g Plastflaska 250g
10337180 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10573174 10 kg Plast trumma 10kg
11965591 25 kg Fibertrumma 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10447690 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 120230010
 Begränsad artikel
I lager
Guanidinhydroklorid, 98 %, med <0,4 % klumpningsskydd (SiO2), mängd: 1 kg, förpackning: Plastflaska, vit till gul, smältpunkt: 179,0 grader. C till 186,0 grader. C, molekylvikt: 95,53, procent renhet: 98 %, analysprocentintervall: max 0,5 %. Ammoniumklorid (Argentometri) | CAS: 50-01-1 | CH5N3·HCl | 95,53 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-01-1
Molekylformel CH5N3·HCl
Molekylvikt (g/mol) 95.53
InChI-nyckel PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC-namn guanidin; hydroklorid
LEDER C(=N)(N)N.Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material Guanidine hydrochloride
Smältpunkt 179,0 °C till 186,0 °C
Färg Vitt till gult
Densitet 1.3400g/mL, 1.34
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 0,5% max. Ammoniumklorid (Argentometri)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel H2NC(=NH)NH2·HCl
Kvantitet 1 kg
Beilstein 03,82
Merck Index 15,4597
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 2280 g/L (20 °C). Andra lösligheter: 300 g/L etanol (30 °C), 19,5 g/100 g dimetylformamid (30 °C), <0,05 g/100 g aceton -<0,05 g/100 g bensen (30 °C), olösligt i trikloretylen
Formel vikt 95.53
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Guanidine hydrochloride
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.