Läs mer
Guanidinhydroklorid, 98 %
Beskrivning
Guanidinhydroklorid används för rening av proteiner och nukleinsyror. Det kan användas som läkemedel, organisk syntesmellanprodukt och används i färgämnen. Det fungerar som en mellanprodukt vid framställningen av sulfadiazin, som är en viktig råvara för sulfametyldiazin, sulfametazin och folsyra. Det används vid syntes av 2-amino-pyrimidin, 2-amino-6-metyl-pyrimidin och 2-amino-4,6-dimetyl-pyrimidin. Används även i RNA-isolering för att dissociera nukleoproteiner och hämma RNas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
- Guanidinhydroklorid är hydrokloridsaltet av guanidin, ett acetylkolinfrisättande medel
- Det är en normal produkt av proteinmetabolism och används ibland för pyrimidinsyntes
Ansökan
- Guanidinhydroklorid är ett kraftfullt denatureringsmedel, användbart för att ta nukleinsyror (DNA och RNA) och proteiner ur sin ursprungliga konformation
- Guanidinhydroklorid fungerar som en stark organisk bas vid fysiologiskt pH
- Den är lämplig för användning i protein- och nukleinsyrareningsprotokoll
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Guanidine hydrochloride |
| Smältpunkt | 178 °C till 185 °C |
| Densitet | 1.344 |
| Kvantitet | 250 g |
| Beilstein | 3591990 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Merck Index | 144562 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten och etanol. |
| Formel vikt | 95.53 |
| Procent renhet | 98% |
Säkerhet och hantering
- Guanidine hydrochloride
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Guanidine hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.