Läs mer
Guanidinhydroklorid, 98 %
Produktkod. 11430024
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430024 5000 g 5000g
11420024 250 g -
11410024 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11430024 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13543.0I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3638.83 SEK
    3267.65 SEK / 5000g
    Save 371.18 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Lägg i varukorgen
Edge
Guanidinhydroklorid, CAS # 50-01-1, är en jonbuffertkomponent som används för nukleinsyror (DNA och RNA) och proteinisolering. | CAS: 50-01-1 | CH6ClN3 | 95,53 g/mol
Guanidinhydroklorid används för rening av proteiner och nukleinsyror. Det kan användas som läkemedel, organisk syntesmellanprodukt och används i färgämnen. Det fungerar som en mellanprodukt vid framställningen av sulfadiazin, som är en viktig råvara för sulfametyldiazin, sulfametazin och folsyra. Det används vid syntes av 2-amino-pyrimidin, 2-amino-6-metyl-pyrimidin och 2-amino-4,6-dimetyl-pyrimidin. Används även i RNA-isolering för att dissociera nukleoproteiner och hämma RNas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Guanidinhydroklorid är hydrokloridsaltet av guanidin, ett acetylkolinfrisättande medel
  • Det är en normal produkt av proteinmetabolism och används ibland för pyrimidinsyntes
Ansökan
  • Guanidinhydroklorid är ett kraftfullt denatureringsmedel, användbart för att ta nukleinsyror (DNA och RNA) och proteiner ur sin ursprungliga konformation
  • Guanidinhydroklorid fungerar som en stark organisk bas vid fysiologiskt pH
  • Den är lämplig för användning i protein- och nukleinsyrareningsprotokoll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-01-1
Molekylformel CH6ClN3
Molekylvikt (g/mol) 95.53
MDL-nummer MFCD00013026
InChI-nyckel PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC-namn guanidin; hydroklorid
LEDER C(=N)(N)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanidine hydrochloride
Smältpunkt 178 °C till 185 °C
Densitet 1.344
Kvantitet 5000 g
Beilstein 3591990
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 144562
Löslighetsinformation Löslig i vatten och etanol.
Formel vikt 95.53
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Guanidine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.