Läs mer
Guanidinhydroklorid, >99,5 %, molekylärbiologisk kvalitet
Produktkod. 15835228 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plastic bottle
Poly hink
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15835228 100 g Plastic bottle 100g
15845228 500 g Plastflaska 500g
15815368 1 kg Plastic bottle 1kg
15825368 5 kg Poly hink 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15835228 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J75823.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 50-01-1 | CH6ClN3 | 95,53 g/mol
  • Används för extraktion av RNA.
  • Framställning av högmolekylärt genomiskt DNA.
  • Solubiliserande inklusionskroppar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Used for extraction of RNA
  • Preparation of high molecular weight genomic DNA
  • Solubilizing inclusion bodies
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-01-1
Molekylformel CH6ClN3
Molekylvikt (g/mol) 95.53
MDL-nummer MFCD00013026
InChI-nyckel PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC-namn guanidine;hydrochloride
LEDER C(=N)(N)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanidine Hydrochloride
Smältpunkt 185°C to 188°C
Densitet 1.344
Förpackning Plastic bottle
Linjär formel (NH2)2C=NH·HCl
Kvantitet 100 g
Beilstein 3591990
Formel vikt 95.53
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet Molecular Biology
Fysisk form Crystals
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.