Läs mer
Guanidinhydroklorid, >99,5 %, molekylärbiologisk kvalitet
Produktkod. 15845228 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Poly hink
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15845228 500 g Plastflaska 500g
15835228 100 g Plastflaska 100g
15815368 1 kg Plastflaska 1kg
15825368 5 kg Poly hink 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15845228 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J75823.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2743.80 SEK
    2258.65 SEK / 500g
    Save 485.15 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
CAS: 50-01-1 | CH6ClN3 | 95,53 g/mol
  • Används för extraktion av RNA.
  • Framställning av högmolekylärt genomiskt DNA.
  • Solubiliserande inklusionskroppar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Används för extraktion av RNA
  • Framställning av högmolekylärt genomiskt DNA
  • Solubiliserande inklusionskroppar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-01-1
Molekylformel CH6ClN3
Molekylvikt (g/mol) 95.53
MDL-nummer MFCD00013026
InChI-nyckel PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC-namn guanidin; hydroklorid
LEDER C(=N)(N)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanidine Hydrochloride
Smältpunkt 185 °C till 188 °C
Densitet 1.344
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (NH2)2C=NH·HCl
Kvantitet 500 g
Beilstein 3591990
Formel vikt 95.53
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet Molekylärbiologi
Fysisk form Kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Guanidine hydrochloride, Molecular Biology Grade, Thermo Scientific
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine, hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.