Läs mer
Guanidinhydroklorid, 99,5 %, utan antiklumpningsmedel
Produktkod. 10607568 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
100g
10kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10607568 100 g Plastflaska 100g
10823781 500 g Plastflaska 500g
10783444 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
13428528 10 kg Plasttrumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10607568 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 364791000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-08-2026
CAS: 50-01-1 | CH5N3·HCl | 95,53 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-01-1
Molekylformel CH5N3·HCl
Molekylvikt (g/mol) 95.53
MDL-nummer MFCD00013026
InChI-nyckel PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC-namn guanidin; hydroklorid
LEDER C(=N)(N)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanidine hydrochloride
Namnnotering Without anticaking agent
Abs. (6M aq. soln.), (6 M aq. soln.) at 0nm, 0.01 max. at 280nm, 0.03 max. at 260nm
Smältpunkt 178.0°C to 188.0°C
Färg Färglös till Vit
Densitet 1.3450g/mL
Infrarött spektrum conform to structure and standard
Analysprocentintervall 99.5%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel H2NC(=NH)NH2·HCl
Kvantitet 100 g
Beilstein 03,82
Merck Index 15,4597
Löslighetsinformation Solubility in water: 2150g/L (20°C).
Formel vikt 95.53
Procent renhet 99.5%
Fysisk form Kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Guanidine hydrochloride, without anticaking agent
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.