Learn More
Guanidinhydroklorid,∽ 99 %, (kristallin/optisk kvalitet), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11463731 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
11463731 25 g 25g
11483731 500 g 500g
11493731 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11463731 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215121025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    332.00 SEK
    315.47 SEK / 25g
    Save 16.53 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Ger klara, färglösa lösningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-01-1
Molekylformel CH6ClN3
Molekylvikt (g/mol) 95.53
InChI-nyckel PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC-namn guanidin; hydroklorid
LEDER C(=N)(N)N.Cl
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Guanidine Hydrochloride
Analysprocentintervall ∽99%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 95.5
Kvalitet Optisk
Fysisk form Kristallin
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.