Läs mer
Guanidinhydroklorid,∽ 99 %, (kristallin/optisk kvalitet), MP Biomedicals
Produktkod. 11493731 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493731 1 kg 1kg
11463731 25 g 25g
11483731 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493731 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215121091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4060.00 SEK
    3867.51 SEK / 1kg
    Save 192.49 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Ger klara, färglösa lösningar
Kemiska identifierare
CAS 50-01-1
Molekylformel CH6ClN3
Molekylvikt (g/mol) 95.53
InChI-nyckel PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC-namn guanidin; hydroklorid
LEDER C(=N)(N)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanidine Hydrochloride
Analysprocentintervall ∽99%
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 95.5
Kvalitet Optisk
Fysisk form Kristallin
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Guanidine Hydrochloride, Optical Density Grade
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P330-Skölj munnen.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine Hydrochloride