Läs mer
Guanidinhydroklorid, 99+%, MP Biomedicals
Produktkod. 11496551 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
3 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
3kg
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11496551 1 kg 1kg
11466551 25 g 25g
11476551 100 g 100g
11486551 500 g 500g
11406561 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11496551 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219482691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7215.00 SEK
    6870.38 SEK / 1kg
    Save 344.62 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 50-01-1
Molekylformel CH6ClN3
Molekylvikt (g/mol) 95.53
InChI-nyckel PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC-namn guanidin; hydroklorid
LEDER C(=N)(N)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanidine Hydrochloride
Analysprocentintervall 99+%
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 95.53