Läs mer
Guanidinhydroklorid, (kristallin lösning kan vara grumlig och gul/praktisk kvalitet), MP Biomedicals
Produktkod. 11334359 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11334359 1 kg 1kg
11344359 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11334359 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210190501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1315.00 SEK
    1250.22 SEK / 1kg
    Save 64.78 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 50-01-1
Molekylformel CH6ClN3
Molekylvikt (g/mol) 95.53
InChI-nyckel PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC-namn guanidin; hydroklorid
LEDER C(=N)(N)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanidine Hydrochloride
Färg Gult
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 95.5
Kvalitet Praktisk
Fysisk form Crystalline, Solution May Be Cloudy