Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Guanidinhydroklorid, Molecular Biology Grade
Produktkod. 15430467
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15430467 100 g 100g
15440467 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15430467 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J65661.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1218.90 SEK
    980.65 SEK / 100g
    Save 238.25 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Ett proteindenaturant | CAS: 50-01-1 | CH6ClN3 | 95,53 g/mol
Guanidinhydroklorid används för denaturering och efterföljande återveckning av proteiner. Denna starka denatureringsmedel kan solubilisera olösliga eller denaturerade proteiner såsom inklusionskroppar. Detta kan användas som det första steget för att återvecka proteiner eller enzymer till deras aktiva form. Urea och ditiotreitol (DTT) kan också vara nödvändiga. Guanidinhydroklorid används vid RNA-isolering för att dissociera nukleoproteiner och hämma RNas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Guanidinhydroklorid används för denaturering och efterföljande återveckning av proteiner. Denna starka denatureringsmedel kan solubilisera olösliga eller denaturerade proteiner såsom inklusionskroppar. Detta kan användas som det första steget för att återvecka proteiner eller enzymer till deras aktiva form. Urea och ditiotreitol (DTT) kan också vara nödvändiga. Guanidinhydroklorid används vid RNA-isolering för att dissociera nukleoproteiner och hämma RNas.
Löslighet Fritt
löslig i vatten
Anmärkningar
Skyddas mot värme. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-01-1
Molekylformel CH6ClN3
Molekylvikt (g/mol) 95.53
MDL-nummer MFCD00013026
InChI-nyckel PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC-namn guanidin; hydroklorid
LEDER C(=N)(N)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanidine hydrochloride
Smältpunkt 178 °C till 185 °C
Färg Vitt
Densitet 1.34
Kvantitet 100 g
Beilstein 3591990
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 144562
Löslighetsinformation Fritt löslig i vatten
Formel vikt 95.53
Kvalitet Molekylärbiologi
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Guanidine hydrochloride, Molecular Biology Grade
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.