Läs mer
Guanidinhydroklorid optisk densitetsgrad MP Biomedicals
Produktkod. 11473731 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11473731 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11473731 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215121080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00 SEK
    642.64 SEK / 100g
    Save 32.36 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanidine Hydrochloride
CAS 50-01-1
Densitet 1,345 g/cm3 vid 20 °C
Molekylformel CH6ClN3
Kvantitet 100 g
Synonym guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
InChI-nyckel PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(=N)(N)N.Cl
IUPAC-namn guanidin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 95.53
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
Formel vikt 95.5
Kvalitet Optisk densitet